missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Mus Hematopoietic Lineage Biotin Panel
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1000 tester
Förpackningsstorlek:
1000 tester
Beskrivning
Innehåller
- Biotin anti-mus CD3 (145-2C11): 2 ml
- Biotin anti-mus CD45R/B220 (RA3-6B2): 2ml
- Biotin anti-mus CD11b (M1/70): 2ml
- Biotin anti-mus Erytroidmarkör (TER-119): 2ml
- Biotin anti-mus Ly-6G (RB6-8C5): 2ml
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2° till 8 °C |
| Formatera | Vattenhaltig buffert, 0,09 % natriumazid, kan innehålla bärarprotein/stabilisator |
| Antal tester | 1000 tester |
| Kvantitet | 1000 tester |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Produktlinje | eBioscience |
| Produkttyp | Biotinpanel |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering