Läs mer
Gibco™ Mus (ICR) inaktiverade embryonala fibroblaster
Produktkod. 15217259 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15217259 1 ml Varje
1 options
Produktkod. 15217259 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A24903
Grundläggande produkter för cellodling
Använd kampanjkoden 27976
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-10-2026
Mus (ICR) inaktiverade embryonala fibroblaster
Musembryonala fibroblaster (MEF) används som ett matarlager vid odling av mus och mänskliga embryonala stamceller (ESC) och inducerade pluripotenta stamceller (iPSCs). De är isolerade från mus (stam ICR) embryon. Cellerna expanderas och inaktiveras avγ bestrålning och kryokonserverad. Före kryokonservering testas cellerna för livsduglighet (> 80 % livsduglighet efter upptining), verifieras för tillväxtstopp genom plätering av inaktiverade celler vid låg densitet och övervakning av foci av celltillväxt efter 14 dagar i odling, och testas även för deras förmåga att stödja tillväxt av embryonala musstamceller (mESCs), mänskliga embryonala stamceller (4ESC-markörer) och mänskliga embryonala stamceller (4ESC).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i flytande kväve.
Åldras Fetalt
Celltyp Matarceller (fibroblast)
Typ av kultur Matningsberoende
Form Kryokonserverad
Art Mus
Givarkälla Poolad
Produkttyp Mus Embryonal fibroblast
Kvantitet 1 ml