Läs mer
Invitrogen™ Mus IFN alfa ELISA Utrustning
Produktkod. 13131204
Kvantitet:
10 x 96 tester
2 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Varje
Produktkod. 13131204
Brand: Invitrogen™ BMS6027
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with monoclonal antibody to mouse IFN-alpha
Biotin-Conjugate anti-mouse IFN-alpha monoclonal antibody
Streptavidin-HRP
Mouse IFN-alpha Standard lyophilized, 4000pg/mL upon reconstitution
Calibrator Diluent
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Adhesive Films
ELISA
Musinterferon alfa (Ms IFNα ) ELISA kvantifierar Ms IFNα i musserum, plasma, buffrad lösning eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant Ms IFNα . Princip för metoden Musen IFNα fastfas smörgås ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
IFN alfa (Interferon alpha) är ett typ I-interferon som tillhör en familj av strukturellt besläktade, artspecifika proteiner exklusivt för ryggradsdjur. Interaktionen mellan IFN-alfa och dess receptorkomponent resulterar i aktivering av ett antal signalvägar som huvudsakligen är involverade i medfödd immunsvar mot virusinfektion. Hos människor finns genen för IFN alfa på kromosom 9. Typ I-interferonerna består av 14 olika alfa-isoformer (undertyper med något olika specificiteter), och enkla beta-, omega-, epsilon- och kappa-isoformer. Homologa molekyler finns i många arter, inklusive råttor och möss (och de flesta däggdjur), och har identifierats i fåglar, reptiler och fiskarter. IFN alfa produceras primärt av plasmacytoida dendritiska celler, är en potent komponent i det antivirala medfödda immunsvaret och modulerar adaptiv immunitet. Sjukdomar associerade med dysfunktion av IFN alfa inkluderar hepatit C och hepatit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P01572
Analysintervall 31,3 till 2 000 pg/ml
Analyskänslighet 7.48 pg/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Mus
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 111654, 15962, 15965, 242517
Gensymbol Ifa1
Interassay CV 7.2%
Intraassay CV 3.7
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Provspädningsmedel, Analysbuffertkoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym Alfa-interferon, IFN-leukocytisk, LeIF D
Mål IFN alfa
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 3 timmar 10 minuter