Learn More
R&D Systems™ Mouse IFN-gamma DuoSet ELISA
Description
The Mouse IFN-gamma DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse IFN-gamma.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | ELISA Development Kit |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Art | Mouse |
| Konjugera | Biotin |
| Analysintervall | 31.20 to 2000 pg/mL |
| Korsreaktivitet | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 15978 |
| Förpackningsmängd | 15 tallrikar |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |