Läs mer
Proteintech™ Mouse IFN-gamma ELISA Kit
Handla allt Proteintech Produkter
Målarter:
Mus
Beskrivning
- The assay recognizes mouse IFN-γ. An antibody specific for IFN-γ has been pre-coated onto the microwells. The IFN-γ protein in samples is captured by the coated antibody after incubation.
- Following extensive washing, another antibody of biotinylated specific for IFN-γ is added to detect the captured IFN-γ protein.
- For signal development, Streptavidin-HRP is added, followed by Tetramethyl-benzidine (TMB) reagent. Solution containing sulfuric acid is used to stop color development and the color intensity which is proportional to the quantity of bound protein is measurable at 450nm with the correction wavelength set at 630 nm.
- The IFNs were originally discovered as agents that interfere with viral replication. Initially, they were classified by the secreting cell type but are now classified into type I and type II according to receptor specificity and sequence homology.
- Interferon gamma (IFN-γ) is a soluble cytokine that is the only member of the type II class of interferons. It is secreted by Th1 cells, cytotoxic T cells and NK cells.
- The cytokine is associated with antiviral, immunoregulatory and anti-tumor properties and is a potent activator of macrophages. It plays crucial roles in pathogen clearance. Aberrant Ifng expression is associated with a number of autoinflammatory and autoimmune diseases.
- It has been identified in many studies as a biomarker for pleural tuberculosis (TB). Mutations in this gene are associated with aplastic anemia.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_032363 |
| Analysintervall | 31,25 till 2000 pg/ml |
| Analyskänslighet | 5.5 pg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485 |
| Detektionsmetod | Smörgås ELISA , dubbel antikropp |
| Immunoassay Kit Format | Överdragen ELISA Utrustning |
| Provtyp | Plasma, Serum |
| Substrat | DAB |
| Målarter | Mus |
| Gen-ID (Entrez) | 15978 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 96TEST Mouse IFN-gamma ELISA Kit
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P330-Skölj munnen.
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine