Läs mer
Invitrogen™ Mus IFN gamma Obelagd ELISA Kit med tallrikar
ELISA
Brand: Invitrogen™ 88-7314-76
Innehåller: Capture Antibody: Pre-titrated, purified antibody
Detection Antibody. Pre-titrated, biotin-conjugated antibody
Standard. Recombinant cytokine for generating standard curve and calibrating samples
10X Coating Buffer . Buffer for plating the Capture Antibody
5X ELISA/ELISPOT Diluent . Buffer for blocking and diluting the Detection Antibody and Enzyme
Detection enzyme. Pre-titrated Avidin-HRP
Substrate Solution. Tetramethylbenzidine (TMB) Substrate Solution
Beskrivning
Mus Interferon gamma (IFNγ ) Obelagd ELISA Kitet innehåller förmatchade antikroppspar, plattor och reagens för att utföra kvantitativa enzymkopplade immunosorbentanalyser (ELISA ) för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av mus-IFNγ . Tvättbuffert och stopplösning behövs för att slutföra ELISA reaktion och säljs separat. Principen för metoden ELISA är utformade för att mäta mängden av det mål som binds mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp beläggs på botten av brunnarna på en mikroplatta, vilket är en process över natten. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. En sandwich bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet.
IFN gamma (Interferon gamma, Typ II interferon) är en makrofagaktiveringsfaktor och immuninterferon som produceras främst av T-lymfocyter och naturliga mördarceller som svar på antigener, mitogener, Staphylococcus enterotoxin B, fytohemaglutanin och andra cytokiner. IFN gamma är ett dimeriskt protein som består av två subenheter med 146 aminosyror. IFN gamma är ett glykoprotein som existerar, funktionellt, som en homodimer på cirka 45 kDa. På SDS-PAGE uppträder IFN-gamma som en kombination av 25, 20 och mindre 15,5 kDa-band som ett resultat av differentiell glykosylering. Den biologiska aktiviteten hos IFN gamma-homodimeren är mycket artspecifik. Humant IFN-gamma visar inte korsreaktivitet med mus. IFN gammafunktion inkluderar följande: antiviral aktivitet, tumörantiproliferativ aktivitet, induktion av klass I och II MHC, makrofagaktivering och förbättrad immunoglobulinsekretion av B-lymfocyter. IFN gamma är involverat i cytokinreglering och verkar också synergistiskt med andra cytokiner. Aktivering av IFN-gamma sker genom bindning av IFN-gamma-receptor I och II, och aktivering av JAK-STAT-vägen. IFN-gamma visar inte någon homologi med IFN-alfa eller IFN-beta, men humant IFN-gamma visar cirka 40 % sekvenshomologi med mus-IFN-gamma. IFN gamma uppregleras av IL2, FGF basic, EGF och nedregleras av vitamin D3 eller DMN. IFN gamma-genmutationer är associerade med aplastisk anemi.
Specifikationer
P01580 | |
15 pg/mL | |
ELISA | |
Mus | |
Kolorimetrisk mikroplattläsare | |
BCGF-1, BCGF1, BSF-1, BSF1, IL-4 | |
HRP | |
RUO | |
2 °C till 8 °C | |
IFN gamma | |
24 timmar 30 minuter |
15 till 2 000 pg/ml | |
HRP | |
Serum, Supernatant | |
ELISA | |
15978 | |
Capture Antibody: Förtitrerad, Renad antikropp, Detektionsantikropp: Förtitrerad, HRP-konjugerad antikropp, Standard: Rekombinant protein för generering av standardkurvor och kalibrering av prover, 10X Coating Buffer: Buffert för plätering av Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT-spädningsmedel: Buffert för blockering och spädning av detektionsantikroppen och enzymet, Substrat: 1X TMB-lösning, Analyscertifikat: Lotspecifika instruktioner för spädning av antikroppar och standarder, 96-brunnars platta: 96-brunnars platta med hög affinitet (ingår med produktkatalognummer som slutar på suffixen -22, -76, -86) | |
20 x 96 tester | |
Serum 100μ L, Supernatant 100μ L | |
Interferon-gamma | |
1 tim 45 min |