Läs mer
Invitrogen™ Mus IgA obestruket ELISA Kit med tallrikar
Produktkod. 12746867
Kvantitet:
10 x 96 tester
2 x 96 tester
20 x 96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Varje
Produktkod. 12746867
Brand: Invitrogen™ 885045022
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
ELISA
Musen IgA obestruken ELISA Kitet innehåller förmatchade antikroppspar, plattor och reagens för att utföra kvantitativa enzymkopplade immunosorbentanalyser (ELISA ) för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av mus-IgA. Tvättbuffert och stopplösning behövs för att slutföra ELISA reaktion och säljs separat. Principen för metoden ELISA är utformade för att mäta mängden av det mål som binds mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp beläggs på botten av brunnarna på en mikroplatta, vilket är en process över natten. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. En sandwich bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet.
Mus IgA är en immunglobulin A-antikropp som produceras av B-celler som svar på ett antigen. Det är en avgörande komponent i slemhinnans immunsystem, som skyddar kroppen från patogener som kommer in genom slemhinneytor såsom luftvägarna, mag-tarmkanalen och urogenitala kanalerna. Mus-IgA består av två tunga kedjor och två lätta kedjor, och det är det mest förekommande immunglobulinet i slemhinnesekret. Det spelar en viktig roll för att neutralisera patogener och förhindra deras vidhäftning till slemhinneytor. Mus IgA används ofta i forskning och diagnostiska tillämpningar, inklusive ELISA Western blotting och immunhistokemi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Analysintervall 0,39 till 25 ng/ml
Analyskänslighet 0.39 ng/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Mus
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 238447
Kit Innehåll Capture Antibody: Förtitrerad, Renad antikropp, Detektionsantikropp: Förtitrerad, HRP-konjugerad antikropp, Standard: Rekombinant protein för generering av standardkurvor och kalibrering av prover, 10X Coating Buffer: Buffert för plätering av Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT-spädningsmedel: Buffert för blockering och spädning av detektionsantikroppen och enzymet, Substrat: 1X TMB-lösning, Analyscertifikat: Lotspecifika instruktioner för spädning av antikroppar och standarder, 96-brunnars platta: 96-brunnars platta med hög affinitet (ingår med produktkatalognummer som slutar på suffixen -22, -76, -86)
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 2 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 10μ L, Serum 10μ L, Supernatant 10μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym Immunglobulin A
Mål Mus IgA
Testtid 1 tim 45 min
Total analystid 24 timmar 30 minuter
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis