Läs mer
Mouse IgD Alexa Fluor™ 350-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18744217
Change view
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. Kvantitet
18744217 100 μg
1 options
Produktkod. 18744217 Leverantör R&D Systems Leverantörsnummer FAB9858U100UG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rat Monoclonal Antibody
IgD Monoclonal antibody specifically detects IgD in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgD
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona 11-26C
Konjugera Alexa Fluor 350
Utspädning Flow Cytometry
Formulering Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
Gene Alias IgD, Igh-5, Ighd, Immunoglobulin D, Immunoglobulin Delta
Värd art Rat
Immunogen Mouse IgD
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3495
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 °C as supplied.
Form Purified
Isotyp IgG