Läs mer
Mouse IgG Horseradish Peroxidase-conjugated Antibody, R&D Systems™
Produktkod. 18198770
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
18198770 1 mL
1 options
Produktkod. 18198770 Leverantör R&D Systems Leverantörsnummer HAF007
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
Goat Polyclonal Antibody
IgG Polyclonal specifically detects IgG in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgG
Användningsområden Immunohistochemistry, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera HRP
Utspädning Western Blot
Gene Alias Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG
Gensymboler IGHG1
Värd art Goat
Immunogen Mouse IgG
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Secondary
Gen-ID (Entrez) 3500
Testspecificitet Detects mouse IgG 1 IgG 2A IgG 2B and IgG 3 heavy and light chains in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 2% cross-reactivity with human IgG and rabbit IgG is observed.
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Do not freeze. 6 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Isotyp IgG