Läs mer
Mouse IgG VisUCyte HRP Polymer Antibody, R&D Systems™
Goat Polyclonal Antibody
3300.00 SEK - 26560.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | IgG |
|---|---|
| Utspädning | Immunohistochemistry |
| Användningsområden | Immunohistochemistry |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | HRP Polymer |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
18772848
![]() |
R&D Systems
VC001-025 |
25 mL |
3300.00 SEK
25ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
18740628
![]() |
R&D Systems
VC001-050 |
50 mL (2 x 25 mL) | |||||||
18764388
![]() |
R&D Systems
VC001-125 |
125 mL |
13950.00 SEK
125ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
18791488
![]() |
R&D Systems
VC001-250 |
250 mL (2 x 125 mL) |
26560.00 SEK
250ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
IgG Polyclonal specifically detects IgG in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry.Specifikationer
| IgG | |
| Immunohistochemistry | |
| HRP Polymer | |
| RUO | |
| Supplied as a solution in PBS with preservative. | |
| 3500 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Detects heavy ( gamma ) chains on mouse IgG and light chains on all mouse immunoglobulins, based on IEP. No cross-reactivity is observed with non-immunoglobulin mouse serum proteins or serum proteins from bovine, horse, human, pig or rabbit, based on IEP. VisUCyteÖ HRP Polymer provides high sensitivity with low background in IHC. |
| Immunohistochemistry | |
| Polyclonal | |
| Goat | |
| Mouse | |
| Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG | |
| Mouse IgG | |
| Secondary | |
| 6 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied. |