Läs mer
Mouse IgG2b kappa Isotype Control (eBMG2b), Super Bright™ 600, eBioscience™, Invitrogen™
Produktkod. 15895603
Change view
Kvantitet:
25 μg
Förpackningsstorlek:
25µg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15895603 25 μg 25µg
1 options
Produktkod. 15895603 Leverantör Invitrogen Leverantörsnummer 63473280
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Mouse Isotype Control
Isotypen av en primär antikropp och applikationen den används i kan resultera i bakgrundsfärgning. Primärt antikroppsbakgrundsljud kan orsakas av bindning till Fc-receptorer på målceller; genom icke-specifika interaktioner med cellulära proteiner, kolhydrater och lipider; eller genom cellautofluorescens. Isotypkontrollantikroppar kan fungera som negativa kontroller för att hjälpa till att differentiera icke-specifik bakgrundssignal från specifik antikroppssignal eftersom de inte har någon relevant specificitet för ett målantigen. Även om isotypkontroller oftast används i flödescytometri, är de användbara i andra applikationer såsom kromatinimmunoutfällning (ChIP), immunhistokemi och gelskift. Isotypkontroller bör matcha den primära antikroppens art och isotyp så att nivån av specifik färgning av den primära antikroppen kan bestämmas exakt. Om direkt märkta primära antikroppar används fungerar isotypkontrollen bäst om den är konjugerad med samma märkning som testantikroppen.
Description: The monoclonal mouse IgG2b, kappa is useful as an isotype control immunoglobulin.Applications Reported: Mouse IgG2b Isotype Control Super Bright 600 has been reported for use in flow cytometric analysis.Applications Tested: Mouse IgG2b Isotype Control Super Bright 600 has been tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. Use isotype control at the same concentration as experimental antibody.Super Bright 600 is a tandem dye that can be excited with the violet laser line (405 nm) and emits at 600 nm. We recommend using a 610/20 bandpass filter. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome.When using two or more Super Bright dye-conjugated antibodies in a staining panel, it is recommended to use Super Bright Staining Buffer (cat. SB-4400) to minimize any non-specific polymer interactions. Please refer to the datasheet for Super Bright Staining Buffer for more information.Light sensitivity: This tandem dye is sensitive to photo-induced oxidation. Protect this vial and stained samples from light.Fixation: Samples can be stored in IC Fixation Buffer (cat. 00-8222) (100μL of cell sample + 100μL of IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (cat. 00-5333) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation. Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.Excitation: 405 nm; Emission: 600 nm; Laser: Violet Laser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Mouse IgG2b kappa
Användningsområden Flow Cytometry
Klona eBMG2b
Koncentration 0.2mg/mL
Konjugera Super Bright 600
Formulering PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
Gene Alias IgG2, IgG2b, IgG2bk
Värd art Mouse
Reningsmetod Affinity chromatography
Kvantitet 25 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Isotype Control (Primary)
Målarter None
Innehåll och lagring 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Form Liquid
Isotyp IgG2b κ
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning