Läs mer
Mouse IgM Antibody Pair, Novus Biologicals™
Antibody Pair
4400.00 SEK - 8745.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | Mouse IgM |
|---|---|
| Användningsområden | ELISA |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Regulatorisk status | RUO |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
30605613
|
Novus Biologicals
NBP3-48427-5Plates |
5 Plates |
4400.00 SEK
1 uppsättning |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
30613118
|
Novus Biologicals
NBP3-48427-15Plates |
15 Plates |
8745.00 SEK
1 uppsättning |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Mouse IgM Polyclonal antibody specifically detects Mouse IgM in Mouse samples. It is validated for ELISASpecifikationer
| Mouse IgM | |
| Polyclonal | |
| RUO | |
| Constant region of heavy chain of IgM, DKFZp686I15196, DKFZp686I15212, FLJ00385, Hepatitis B virus receptor binding protein, Ig mu chain C region, IGHM, Immunoglobin heavy constant mu, Immunoglobulin heavy constant gamma 3, Immunoglobulin heavy mu chain, immunoglobulin mu, Immunoglobulin mu chain, Imunoglobulin heavy chain, MGC104996, MGC52291, mu, -region CH4 membrane bound domain, VH | |
| Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Primary |