missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
R&D Systems™ Mouse IL-1 alpha/IL-1F1 Quantikine ELISA Kit
Beskrivning
The Mouse IL-1 alpha/IL-1F1 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse IL-1 alpha/IL-1F1 in cell culture supernates (50 ul), serum (10 ul).
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 4.69 - 300pg/mL |
| Analyskänslighet | 2.5pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Provtyp | Cell Culture Supernatant, Serum |
| Specificitet | Natural and Recombinant Mouse IL-1 alpha |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 16175 |
| Kvantitet | 1 x 96-brunnsplatta |
| Provvolym | Cell Culture Supernates (50uL),Serum (10uL) |
| Förvaringskrav | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?