Läs mer
R&D Systems™ Mouse IL-1 beta/IL-1F2 DuoSet ELISA
Beskrivning
The Mouse IL-1 beta/IL-1F2 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse IL-1 beta/IL-1F2.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | ELISA Development Kit |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Art | Mouse |
| Konjugera | Biotin |
| Analysintervall | 15.60 to 1000 pg/mL |
| Korsreaktivitet | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 16176 |
| Synonym | catabolin, IL-1, IL1 beta, IL-1 beta, IL1B, IL-1B, IL1-BETA, IL-1F2, IL1F2IL-1 beta, interleukin 1, beta, interleukin-1 beta, preinterleukin 1 beta, pro-interleukin-1-beta |
| Förpackningsmängd | 15 tallrikar |
| Visa mer |