Läs mer
R&D Systems™ Mouse IL-10 DuoSet ELISA
Förpackningsmängd:
15 Plates
5 Plates
Beskrivning
The Mouse IL-10 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse IL-10.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | ELISA Development Kit |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Art | Mouse |
| Konjugera | Biotin |
| Analysintervall | 31.20 to 2000 pg/mL |
| Korsreaktivitet | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 16153 |
| Synonym | CSIF, CSIFMGC126450, Cytokine synthesis inhibitory factor, GVHDS, IL10, IL10A, IL-10MGC126451, interleukin 10, interleukin-10, TGIF |
| Förpackningsmängd | 15 Plates |
| Visa mer |