Läs mer
Invitrogen™ Mus IL-10 obelagd ELISA Kit med tallrikar
ELISA
2520.00 SEK - 8140.00 SEK
Specifikationer
Tillträdesnummer | P18893 |
---|---|
Analysintervall | 32 till 4 000 pg/ml |
Analyskänslighet | 32 pg/mL |
Konjugera | HRP |
Produkttyp | ELISA |
Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
15501047
|
Invitrogen™
88-7105-86 |
10 x 96 tester |
5710.00 SEK
Paket med 10 |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
15571037
|
Invitrogen™
88-7105-22 |
2 x 96 tester |
2520.00 SEK
Paket med 2 |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
15581037
|
Invitrogen™
88-7105-76 |
20 x 96 tester |
8140.00 SEK
Paket med 20 |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Musen Interleukin 10 (IL-10) obelagd ELISA Kitet innehåller förmatchade antikroppspar, plattor och reagens för att utföra kvantitativa enzymkopplade immunosorbentanalyser (ELISA ) för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av mus-IL-10. Tvättbuffert och stopplösning behövs för att slutföra ELISA reaktion och säljs separat. Principen för metoden ELISA är utformade för att mäta mängden av det mål som binds mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp beläggs på botten av brunnarna på en mikroplatta, vilket är en process över natten. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. En sandwich bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet.
IL-10 kodar för ett protein som fungerar som ett cytokin och som primärt produceras av monocyter, med viss produktion av lymfocyter. Detta cytokin har olika effekter på immunreglering och inflammation, inklusive nedreglering av uttrycket av Th1-cytokiner, MHC klass II Ags och samstimulerande molekyler på makrofager. Det förbättrar också B-cellsöverlevnad, proliferation och antikroppsproduktion. Dessutom kan IL-10 blockera NF-kappa B-aktivitet och är involverad i regleringen av JAK-STAT-signalvägen. Knockoutstudier på möss har föreslagit att detta cytokin är en viktig immunoregulator i tarmkanalen. Mutationer i denna gen har associerats med en ökad känslighet för HIV-1-infektion och reumatoid artrit. Sjukdomar associerade med IL10 inkluderar graft-versus-host-sjukdom och humant immunbristvirus typ 1.Specifikationer
P18893 | |
32 pg/mL | |
ELISA | |
Mus | |
Kolorimetrisk mikroplattläsare | |
IL-23, p19 | |
HRP | |
Serum 100μ L, Supernatant 100μ L | |
Interleukin 10, CSIF, Cytokine Synthesis Inhibitory Factor | |
1 tim 45 min |
32 till 4 000 pg/ml | |
HRP | |
Serum, Supernatant | |
ELISA | |
16153 | |
Capture Antibody: Förtitrerad, Renad antikropp, Detektionsantikropp: Förtitrerad, HRP-konjugerad antikropp, Standard: Rekombinant protein för generering av standardkurvor och kalibrering av prover, 10X Coating Buffer: Buffert för plätering av Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT-spädningsmedel: Buffert för blockering och spädning av detektionsantikroppen och enzymet, Substrat: 1X TMB-lösning, Analyscertifikat: Lotspecifika instruktioner för spädning av antikroppar och standarder, 96-brunnars platta: 96-brunnars platta med hög affinitet (ingår med produktkatalognummer som slutar på suffixen -22, -76, -86) | |
RUO | |
2 °C till 8 °C | |
IL-10 | |
24 timmar 30 minuter |