Läs mer
Mouse IL-10 ELISPOT Pair, BD
Convenient set of unlabelled anti-IL-10 capture antibody and a biotinylated anti-IL-10 detection antibody
Brand:  BD Biosciences 557982
Produktkod. 15809148
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8685.00 SEK
    8680.91 SEK / Varje
    Save 4.09 SEK
    0.05% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller: Mouse IL-10 ELISPOT Capture Antibody (no azide/low endotoxin), Mouse IL-10 ELISPOT Detection Antibody (biotinylated) and a Certificate of Analysis that provides lot-specific optimal reagent concentrations
Specifikationer
5 x 96-well Plates