Läs mer
Invitrogen™ Mus IL-12 p70 obelagd ELISA Kit med tallrikar
Produktkod. 15551057
Kvantitet:
10 x 96 tester
2 x 96 tester
20 x 96 tester
Unit Size:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
Product Code. 15551057
Brand: Invitrogen™ 88712122
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Includes
Capture Antibody: Pre-titrated, purified antibody
Detection Antibody. Pre-titrated, biotin-conjugated antibody
Standard. Recombinant cytokine for generating standard curve and calibrating samples
ELISA/ELISPOT Coating Buffer Powder. This Ready-Set-Go! ELISA Set may contain ELISA/ELISPOT Coating Buffer Powder (Reconstitute to 1L with dH20 and filter (0.22 uM)) or 10X PBS ELISA Coating Buffer (Dilute 1 part 10X Buffer into 9 parts dH20).
Assay Diluent. 5X concentrated
Detection enzyme. Pre-titrated Avidin-HRP
Substrate Solution. Tetramethylbenzidine (TMB) Substrate Solution
ELISA
Mus Interleukin 12 p70 (IL-12 p70) obelagd ELISA Kitet innehåller förmatchade antikroppspar, plattor och reagens för att utföra kvantitativa enzymkopplade immunosorbentanalyser (ELISA ) för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av mus IL-12 p70. Tvättbuffert och stopplösning behövs för att slutföra ELISA reaktion och säljs separat. Principen för metoden ELISA är utformade för att mäta mängden av det mål som binds mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp beläggs på botten av brunnarna på en mikroplatta, vilket är en process över natten. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. En sandwich bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet.
IL-12 p70, also known as interleukin-12, is a cytokine that plays a critical role in the immune system's response to infections and cancer. It is produced by immune cells, including dendritic cells, macrophages, and B cells, in response to certain pathogens and tumor cells. IL-12 p70 stimulates the production of interferon-gamma and other cytokines, which promote the activation and proliferation of T cells and natural killer cells. IL-12 p70 has been studied as a potential therapeutic target for various diseases and conditions, including infectious diseases, autoimmune disorders, and cancer. It has been shown to enhance immune responses against certain infections and tumors, and to modulate inflammatory responses in autoimmune diseases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tillträdesnummer P43431, P43432
Analysintervall 15 till 2 000 pg/ml
Analyskänslighet 15 pg/mL
Innehåll och lagring Capture Antibody: Pre-titrated, purified antibody
Detection Antibody: Pre-titrated, biotin-conjugated antibody
Standard: Recombinant cytokine for generating standard curve and calibrating samples
ELISA/ELISPOT Coating Buffer Powder: This uncoated ELISA kit with plates may contain ELISA/ELISPOT Coating Buffer Powder (Reconstitute to 1L with dH20 and filter (0.22 μM)) or 10X PBS ELISA Coating Buffer (Dilute 1 part 10X Buffer into 9 parts dH20).
Assay Diluent: 5X concentrated
Detection enzyme: Pre-titrated Avidin-HRP
Substrate Solution: Tetramethylbenzidine (TMB) Substrate Solution
Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards
96 Well Plate: Corning Costar 9018 (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -44, -76, -86)
Konjugera HRP
Immunoassay Kit Format Uncoated ELISA Kit with Plates
Produkttyp ELISA
Provtyp Serum, Supernatant
Målarter Mus
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gene Alias 20C2; CLMF; CLMF p35; CLMF p40; CLMF2; cytokine; cytotoxic lymphocyte maturation factor 1, p35; cytotoxic lymphocyte maturation factor 35 kDa subunit; Cytotoxic lymphocyte maturation factor 40 kDa subunit; il 12; IL 12p70; Il12; IL-12; Il-12 p35; IL-12 p75; IL-12 subunit p35; IL-12 subunit p40; IL-12, subunit p35; IL12, subunit p40; Il-12; cytokine; IL12A; IL-12A; IL12A/B; IL12AB; IL12B; Il-12b; IL12P35; IL-12p35; Il12p40; Il-12p40; IL35 subunit; ILN; IMD28; IMD29; Interleukin; interleukin 12 35 kDa subunit; interleukin 12 35kDa subunit; interleukin 12 40 kDa subunit; interleukin 12 40kDa subunit; interleukin 12 p35 subunit; interleukin 12 p40 subunit precursor; interleukin 12 polypeptide 35; interleukin 12, p35; interleukin 12, p40; interleukin 12A; interleukin 12A (natural killer cell stimulatory factor 1, cytotoxic lymphocyte maturation factor 1, p35); interleukin 12B; interleukin 12B (natural killer cell stimulatory factor 2, cytotoxic lymphocyte maturation factor 2, p40); interleukin 12p35 subunit precursor; interleukin-12 alpha chain; interleukin-12 alpha p40 subunit; interleukin-12 beta chain; interleukin-12 beta p35 subunit; interleukin-12 p35 subunit; interleukin-12 p35 subunit precursor; interleukin-12 p40; interleukin-12 p40 subunit; interleukin-12 p40 subunit precursor; Interleukin-12 p70; interleukin-12 subunit alpha; Interleukin-12 subunit beta; interleukin-23 p40 subunit; Ll12a; MGC151228; MGC151232; natural killer cell stimulatory factor 1, cytotoxic lymphocyte maturation factor 1, p35; natural killer cell stimulatory factor, 40 kD subunit; NF cell stimulatory factor chain 1; NFSK; NK cell stimulatory factor chain 1; NK cell stimulatory factor chain 2; NKSF; NKSF1; NKSF2; P35; p4020C2; CLMF; CLMF p35; CLMF p40; CLMF2; cytokine; cytotoxic lymphocyte maturation factor 1, p35; cytotoxic lymphocyte maturation factor 35 kDa subunit; Cytotoxic lymphocyte maturation factor 40 kDa subunit; il 12; IL 12p70; Il12; IL-12; Il-12 p35; IL-12 p75; IL-12 subunit p35; IL-12 subunit p40; IL-12, subunit p35; IL12, subunit p40; Il-12; cytokine; IL12A; IL-12A; IL12A/B; IL12AB; IL12B; Il-12b; IL12P35; IL-12p35; Il12p40; Il-12p40; IL35 subunit; ILN; IMD28; IMD29; Interleukin; interleukin 12 35 kDa subunit; interleukin 12 35kDa subunit; interleukin 12 40 kDa subunit; interleukin 12 40kDa subunit; interleukin 12 p35 subunit; interleukin 12 p40 subunit precursor; interleukin 12 polypeptide 35; interleukin 12, p35; interleukin 12, p40; interleukin 12A; interleukin 12A (natural killer cell stimulatory factor 1, cytotoxic lymphocyte maturation factor 1, p35); interleukin 12B; interleukin 12B (natural killer cell stimulatory factor 2, cytotoxic lymphocyte maturation factor 2, p40); interleukin 12p35 subunit precursor; interleukin-12 alpha chain; interleukin-12 alpha p40 subunit; interleukin-12 beta chain; interleukin-12 beta p35 subunit; interleukin-12 p35 subunit; interleukin-12 p35 subunit precursor; interleukin-12 p40; interleukin-12 p40 subunit; interleukin-12 p40 subunit precursor; Interleukin-12 p70; interleukin-12 subunit alpha; Interleukin-12 subunit beta; interleukin-23 p40 subunit; Ll12a; MGC151228; MGC151232; natural killer cell stimulatory factor 1, cytotoxic lymphocyte maturation factor 1, p35; natural killer cell stimulatory factor, 40 kD subunit; NF cell stimulatory factor chain 1; NFSK; NK cell stimulatory factor chain 1; NK cell stimulatory factor chain 2; NKSF; NKSF1; NKSF2; P35; p40; IL-12p35; Il-12a; Ll12a; p35;Il-12b; Il-12p40; Il12p40; p40
Gen-ID (Entrez) 16159, 16160
Gensymbol IL-12p35, Il-12 A, Ll12a, p35, Il-12 b, Il-12p40, Il12p40, p40
Kit Innehåll Capture Antibody: Förtitrerad, Renad antikropp, Detektionsantikropp: Förtitrerad, HRP-konjugerad antikropp, Standard: Rekombinant protein för generering av standardkurvor och kalibrering av prover, 10X Coating Buffer: Buffert för plätering av Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT-spädningsmedel: Buffert för blockering och spädning av detektionsantikroppen och enzymet, Substrat: 1X TMB-lösning, Analyscertifikat: Lotspecifika instruktioner för spädning av antikroppar och standarder, 96-brunnars platta: 96-brunnars platta med hög affinitet (ingår med produktkatalognummer som slutar på suffixen -22, -76, -86)
Etikett eller färgämne Biotin
Kvantitet 2 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Serum 100μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym Interleukin-12, IL12, IL23
Mål IL-12 p70
Testtid 1 tim 45 min
Total analystid 24 timmar 30 minuter