Läs mer
Invitrogen™ Mus IL-12 p70 obelagd ELISA Kit med tallrikar
Beskrivning
Innehåller
Capture Antibody: Pre-titrated, purified antibody
Detection Antibody. Pre-titrated, biotin-conjugated antibody
Standard. Recombinant cytokine for generating standard curve and calibrating samples
ELISA/ELISPOT Coating Buffer Powder. This Ready-Set-Go! ELISA Set may contain ELISA/ELISPOT Coating Buffer Powder (Reconstitute to 1L with dH20 and filter (0.22 uM)) or 10X PBS ELISA Coating Buffer (Dilute 1 part 10X Buffer into 9 parts dH20).
Assay Diluent. 5X concentrated
Detection enzyme. Pre-titrated Avidin-HRP
Substrate Solution. Tetramethylbenzidine (TMB) Substrate Solution
Mus Interleukin 12 p70 (IL-12 p70) obelagd ELISA Kitet innehåller förmatchade antikroppspar, plattor och reagens för att utföra kvantitativa enzymkopplade immunosorbentanalyser (ELISA ) för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av mus IL-12 p70. Tvättbuffert och stopplösning behövs för att slutföra ELISA reaktion och säljs separat. Principen för metoden ELISA är utformade för att mäta mängden av det mål som binds mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp beläggs på botten av brunnarna på en mikroplatta, vilket är en process över natten. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. En sandwich bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P43431, P43432 |
| Analysintervall | 15 till 2 000 pg/ml |
| Analyskänslighet | 15 pg/mL |
| Innehåll och lagring | Capture Antibody: Pre-titrated, purified antibody Detection Antibody: Pre-titrated, biotin-conjugated antibody Standard: Recombinant cytokine for generating standard curve and calibrating samples ELISA/ELISPOT Coating Buffer Powder: This uncoated ELISA kit with plates may contain ELISA/ELISPOT Coating Buffer Powder (Reconstitute to 1L with dH20 and filter (0.22 μM)) or 10X PBS ELISA Coating Buffer (Dilute 1 part 10X Buffer into 9 parts dH20). Assay Diluent: 5X concentrated Detection enzyme: Pre-titrated Avidin-HRP Substrate Solution: Tetramethylbenzidine (TMB) Substrate Solution Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards 96 Well Plate: Corning Costar 9018 (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -44, -76, -86) |
| Konjugera | HRP |
| Immunoassay Kit Format | Uncoated ELISA Kit with Plates |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Serum, Supernatant |
| Målarter | Mus |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Visa mer |