Läs mer
R&D Systems™ Mouse IL-13 Culture Media Quantikine ELISA
Beskrivning
The Mouse IL-13 Culture Media Quantikine ELISA quantifies mouse IL-13 in cell culture supernates (50 ul).
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 7.80 - 500pg/mL |
| Analyskänslighet | 1.5pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Korsreaktivitet | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Provtyp | Cell Culture Supernatant |
| Specificitet | Natural and Recombinant Mouse IL-13 |
| Tillräckligt för | 6 x 96-well Plates |
| Målarter | Mouse |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 16163 |
| Visa mer |