Läs mer
Proteintech™ Mus IL-15 ELISA Utrustning
Produktkod. 16891616 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Målarter:
Mus
Förpackningsstorlek:
96 tester
Produktkod. Målarter unitSize
16891616 Mus 96 tester
1 options
Produktkod. 16891616 Leverantör Proteintech™ Leverantörsnummer KE1002896T
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
KE10028 är en fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). IL15 ELISA kit ska användas för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av endogent IL15.
  • Analysen känner igen mus IL15. En antikropp specifik för IL15 har förbelagts på mikrobrunnarna. IL15-proteinet i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation.
  • Efter omfattande tvättning tillsätts en annan antikropp av biotinylerad specifik för IL15 för att detektera det infångade IL15-proteinet.
  • För signalutveckling tillsätts Streptavidin-HRP, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens.
  • En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm.
  • Interleukin 15 (Il15) är ett cytokin som är viktigt för utveckling, mognad och funktion av många celler i immunsystemet inklusive NK, NKT, gammadeltaT och CD8(+) T-celler.
  • Dess uttryck påverkar homeostas och funktion av B-celler genom NK-cellshärledd IFNG. Il-15 binder ett trimert Il-15-receptorkomplex (Il-15R) bildat av en specifik receptorkedja (Il-15Rα 10 kombinerat med βoch-γkedjorna av IL-2R, som fungerar som signaltransducerande komponenter.
  • De transgena mössen som överuttrycker Il15 uppvisar en ökning av antalet minnes-CD8+ T-celler i ett naivt tillstånd och förbättrat skydd mot bakteriella infektioner. Möss som saknar Il15 uppvisar försämrat skydd mot en stam av försvagad Mycobacterium
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_032383
Analysintervall 250 till 8000 pg/ml
Analyskänslighet 50.2 pg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 13485
Detektionsmetod Smörgås ELISA , dubbel antikropp
Immunoassay Kit Format Överdragen ELISA Utrustning
Provtyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Målarter Mus
Gen-ID (Entrez) 16168
Värd art Mus
Immunoassay Kit Grade Fast
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Frakt skick Blå is
Förvaringskrav -20 °C till +4 °C
Total analystid 4.5 hr.
UniProt ID P48346
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 96TEST Mouse IL-15 ELISA Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine