Läs mer
R&D Systems™ Mouse IL-17 DuoSet ELISA
Produktkod. 30020884
Förpackningsmängd:
15 tallrikar
5 tallrikar
Produktkod. 30020884
Brand: R&D Systems™ DY421
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse IL-17 DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Mouse IL-17 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse IL-17/IL-17A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp ELISA Development Kit
Kvantitet 1 Kit
Art Mouse
Konjugera Biotin
Analysintervall 15.60 to 1000 pg/mL
Korsreaktivitet <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules
För användning med (applikation) ELISA
Gen-ID (Entrez) 16171
Synonym CTLA8, CTLA-8, CTLA8cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 8, Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 8, IL17, IL17A, IL-17A, IL-17Acytotoxic T-lymphocyte-associated protein 8, IL-17CTLA-8, IL17interleukin-17A, interleukin 17 (cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 8), interleukin 17A
Förpackningsmängd 15 tallrikar
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.