Läs mer
R&D Systems™ Mouse IL-17/IL-17A (NP_034682.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18790037
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. 18790037
Brand: R&D Systems™ RDC3331
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Gen IL-17/IL-17 A
Tillträdesnummer NP_034682.1
Gen-ID (Entrez) 3605
Gene Alias CTLA8, CTLA-8, CTLA8cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 8, Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 8, IL17, IL17A, IL-17 A, IL-17 Acytotoxic T-lymphocyte-associated protein 8, IL-17 CTLA-8, IL17interleukin-17 A, interleukin 17 (cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 8), interleukin 17 A
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Mouse
Kvantitet 10 μg