Beskrivning
- Analysen känner igen mus IL17A. En antikropp specifik för mus IL17A har förbelagts på mikrobrunnarna.
- Mus-IL17A-proteinet i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation.
- Efter omfattande tvättning tillsätts en annan antikropp av biotinylerad specifik för mus-IL17A för att detektera det fångade mus-IL17A-proteinet.
- För signalutveckling tillsätts Streptavidin-HRP, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens. En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm.
- Il17a, även kallad Il-17, är ett proinflammatoriskt cytokin. Il-17, syntetiserad endast av minnes-T-celler och naturliga mördarceller, har pleiotropa effekter, främst vid rekrytering och aktivering av neutrofiler.
- Detta cytokin reglerar aktiviteterna av NF-kappaB och mitogenaktiverade proteinkinaser.
- Detta cytokin kan stimulera uttrycket av IL6 och cyklooxygenas-2 (PTGS2/COX-2), samt öka produktionen av kväveoxid (NO).
- Höga nivåer av detta cytokin är associerade med flera kroniska inflammatoriska sjukdomar inklusive reumatoid artrit, psoriasis och multipel skleros.
- Il-17-receptorn är ett transmembranprotein av typ I, som uttrycks brett på epitelceller, fibroblaster, B- och T-celler och monocytiska celler. I psoriatiska hudskador, både Th17-celler och deras nedströms effektormolekyler, t.ex Il-17 och IL-22 är kraftigt ökade.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_034682 |
| Analysintervall | 7,8 till 500 pg/ml |
| Analyskänslighet | 2.6 pg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485 |
| Detektionsmetod | Smörgås ELISA , dubbel antikropp |
| Immunoassay Kit Format | Överdragen ELISA Utrustning |
| Provtyp | Plasma, Serum |
| Substrat | DAB |
| Målarter | Mus |
| Gen-ID (Entrez) | 16171 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 96TEST Human IFN-gamma ELISA Kit
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P330-Skölj munnen.
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine