Läs mer
Invitrogen™ Mus IL-18 ELISA Utrustning
Produktkod. 15552047
Kvantitet:
10 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
96 tester
Paket med 10
Produktkod. 15552047
Brand: Invitrogen™ BMS6183
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with monoclonal antibody to mouse IL-18
Biotin-Conjugate anti-mouse IL-18 monoclonal antibody
Streptavidin-HRP
Mouse IL-18 Standard lyophilized, 4ng/mL upon reconstitution
Sample Diluent
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Adhesive Films
ELISA
Musen Interleukin-18 (Ms IL-18) ELISA kvantifierar Ms IL-18 i musserum, plasma, buffrad lösning eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant Ms IL-18. Metodens princip The Mouse IL-18 solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Proteinet som kodas av denna gen är ett proinflammatoriskt cytokin. Detta cytokin kan inducera IFN-gamma-produktionen av T-celler. Kombinationen av detta cytokin och IL12 har visat sig hämma IL4-beroende IgE- och IgG1-produktion och förbättra IgG2a-produktionen av B-celler. IL-18-bindande protein kan specifikt interagera med denna cytokin och därmed negativt reglera dess biologiska aktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P70380
Analysintervall 31,3 till 2 000 pg/ml
Analyskänslighet 19.0 pg/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Mus
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 16173
Gensymbol Igif, Il-18
Interassay CV 2.2%
Intraassay CV 2.2
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Provspädningsmedel, Analysbuffertkoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym Interleukin-18, Interferon-gamma-inducerande faktor
Mål IL-18
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 3 timmar 10 minuter