Läs mer
Invitrogen™ Mus IL-1 beta ELISA Utrustning
Produktkod. p-7092090
Kvantitet:
10 x 96 Tests
2 x 96 Tests
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Produktkod. 15591957
Brand: Invitrogen™ BMS6002TEN
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
  • Aluminum pouch(es) with a Microwell Plate coated with monoclonal antibody to mouse IL-1beta
  • Biotin-Conjugate anti-mouse IL-1beta monoclonal antibody
  • Streptavidin-HRP
  • Mouse IL-1beta Standard lyophilized, 1ng/mL upon reconstitution
  • Sample Diluent
  • Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
  • Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
  • Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
  • Stop Solution (1M Phosphoric acid)
  • Blue-Dye
  • Green-Dye
  • Red-Dye
  • Adhesive Films
ELISA
Musens Interleukin-1beta (Ms IL-1β ) ELISA kvantifierar Ms IL-1β i musserum eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant Ms IL-1β . Metodens princip Musen IL-1β fastfas smörgås ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Interleukin-1 beta (IL-1 beta) is a proinflammatory cytokine expressed by monocytes, macrophages, and dendritic cells. IL-1 beta is synthesized in response to inflammatory stimuli as a 31 kDa inactive pro-form that accumulates in the cytosol. Cleavage of pro-IL-1 beta into the active 17 kDa protein requires the activation of inflammasomes, which are multi-protein complexes that respond to pathogens, stress conditions, and other danger signals. Inflammasome activation triggers the processing of the caspase-1 precursor into its active form, which in turn cleaves pro-IL-1 beta. IL-1 beta lacks a signal sequence peptide for classical ER/Golgi pathway and is secreted alongside caspase-1 via an alternate and incompletely understood mechanism. Although IL-1 beta is most often secreted in its active form, secretion of the uncleaved protein may be detectable under some biological conditions. IL-1 beta signals through two receptors, IL-1RI and IL-1RII, both of which are shared with IL-1 alpha. IL-1 beta activity can be moderated by IL-1 Receptor Antagonist (IL-1RA), a protein produced by many cell types that blocks receptor binding through competitive inhibition. IL-1 beta play an important role in innate host defense by triggering the production of other proinflammatory cytokines in target cells and initiating acute-phase responses to infection and injury. Elevated levels of IL-1 beta have been associated with many chronic inflammatory conditions IL-1 beta neutralizing antibodies potential therapeutic value.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P10749
Analysintervall 7.8-500 pg/mL
Analyskänslighet 1.2 pg/mL
Konjugera Biotin
Produkttyp ELISA Kit
Provtyp Serum, Supernatant
Målarter Mouse
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Colorimetric Microplate Reader
Gen-ID (Entrez) 16176
Gensymbol IL-1beta,Il-1b
Interassay CV 5.7%
Intraassay CV 4.7%
Kit Innehåll Pre-coated 96 well plate, Standard, Sample Diluent, Assay Buffer concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 10 x 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Provvolym Serum, 50 μL; Supernatant, 50 μL
Förvaringskrav 2°C to 8°C
Synonym Catabolin, Interleukin-1 beta, IL1F2
Mål Mouse
Testtid 1 hr. 20 min.
Total analystid 3 hr. 10 min.