Läs mer
R&D Systems™ Mouse IL-1ra/IL-1F3 Quantikine ELISA Kit
Kvantitet:
1 x 96-well Plate
Beskrivning
The Mouse IL-1ra/IL-1F3 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse IL-1ra/IL-1F3/IL1RN in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul).
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 31.20 - 2000pg/mL |
| Analyskänslighet | 13pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Provtyp | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum |
| Specificitet | Natural and Recombinant Mouse IL-1 ra |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 16181 |
| Kvantitet | 1 x 96-well Plate |
| Provvolym | Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL) |
| Förvaringskrav | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Visa mer |