Läs mer
Invitrogen™ Mus IL-2 obelagd ELISA Kit med tallrikar
Produktkod. 15510997
Kvantitet:
10 x 96 tester
2 x 96 tester
20 x 96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Varje
Produktkod. 15510997
Brand: Invitrogen™ 88702476
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Mus Interleukin-2 (IL-2) obelagd ELISA Kitet innehåller förmatchade antikroppspar, plattor och reagens för att utföra kvantitativa enzymkopplade immunosorbentanalyser (ELISA ) för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av mus-IL-2. Tvättbuffert och stopplösning behövs för att slutföra ELISA reaktion och säljs separat. Principen för metoden ELISA är utformade för att mäta mängden av det mål som binds mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp beläggs på botten av brunnarna på en mikroplatta, vilket är en process över natten. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. En sandwich bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet.
Interleukin 2 (IL-2) är ett immunmodulerande cytokin som är viktigt för proliferation av aktiverade T-celler, differentiering av B-celler, naturliga mördarceller, monocyter och makrofager. IL-2 signalerar genom IL-2-receptorn (IL-2R), ett heterotrimert proteinkomplex vars gammakedja också delas av interleukin 4 (IL-4) och interleukin 7 (IL-7). Uttrycket av IL-2-genen i mogna tymocyter är monoalleliskt, vilket representerar ett ovanligt reglerande sätt för att kontrollera det exakta uttrycket av en enda gen. Den riktade störningen av en gen som liknar IL-2 hos möss leder till en ulcerös kolitliknande sjukdom som antyder en väsentlig roll för denna gen i immunsvaret på antigena stimuli.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P04351
Analysintervall 2 till 200 pg/ml
Analyskänslighet 2 pg/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Serum, Supernatant
Målarter Mus
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 16183
Gensymbol IFN-g, Ifg
Kit Innehåll Capture Antibody: Förtitrerad, Renad antikropp, Detektionsantikropp: Förtitrerad, HRP-konjugerad antikropp, Standard: Rekombinant protein för generering av standardkurvor och kalibrering av prover, 10X Coating Buffer: Buffert för plätering av Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT-spädningsmedel: Buffert för blockering och spädning av detektionsantikroppen och enzymet, Substrat: 1X TMB-lösning, Analyscertifikat: Lotspecifika instruktioner för spädning av antikroppar och standarder, 96-brunnars platta: 96-brunnars platta med hög affinitet (ingår med produktkatalognummer som slutar på suffixen -22, -76, -86)
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 20 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Serum 100μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym Interleukin-2
Mål IL-2
Testtid 1 tim 45 min
Total analystid 24 timmar 30 minuter