Läs mer
Invitrogen™ Mus IL-2 ELISA Utrustning
Produktkod. 15591967
Change view
Kvantitet:
10 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
96 tester
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15591967 96 tester 96 tester
15521987 10 x 96 tester Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15591967 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer BMS601
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with monoclonal antibody to mouse IL-2
Biotin-Conjugate anti-mouse IL-2 monoclonal antibody
Streptavidin-HRP
Mouse IL-2 Standard lyophilized, 2ng/mL upon reconstitution
Sample Diluent
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Adhesive Films
ELISA
Musen Interleukin-2 (Ms IL-2) ELISA kvantifierar Ms IL-2 i musserum eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant Ms IL-2. Metodens princip The Mouse IL-2 solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Interleukin 2 (IL-2) är ett immunmodulerande cytokin som är viktigt för proliferation av aktiverade T-celler, differentiering av B-celler, naturliga mördarceller, monocyter och makrofager. IL-2 signalerar genom IL-2-receptorn (IL-2R), ett heterotrimert proteinkomplex vars gammakedja också delas av interleukin 4 (IL-4) och interleukin 7 (IL-7). Uttrycket av IL-2-genen i mogna tymocyter är monoalleliskt, vilket representerar ett ovanligt reglerande sätt för att kontrollera det exakta uttrycket av en enda gen. Den riktade störningen av en gen som liknar IL-2 hos möss leder till en ulcerös kolitliknande sjukdom som antyder en väsentlig roll för denna gen i immunsvaret på antigena stimuli.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P04351
Analysintervall 15,6 till 1 000 pg/ml
Analyskänslighet 5.3 pg/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Serum, Supernatant
Målarter Mus
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 16183
Gensymbol IL-2
Interassay CV 10%
Intraassay CV 5
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Provspädningsmedel, Analysbuffertkoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym Aldesleukin, T-cellstillväxtfaktor, TCGF
Mål IL-2
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 3 timmar 10 minuter