Läs mer
Proteintech™ Mus IL-21 ELISA Utrustning
Produktkod. 16841606 Handla allt Proteintech Produkter
Målarter:
Mus
Produktkod. 16841606
Brand: Proteintech™ KE1001296T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
KE10012 är en fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). Musen IL21 ELISA kit ska användas för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av endogen mus IL21.
  • Analysen känner igen mus IL21. En antikropp specifik för mus IL21 har förbelagts på mikrobrunnarna.
  • Mus-IL21-proteinet i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation.
  • Efter omfattande tvättning tillsätts en annan antikropp av biotinylerad specifik för mus-IL21 för att detektera det fångade mus-IL21-proteinet.
  • För signalutveckling tillsätts Streptavidin-HRP, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens.
  • En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm.
  • Interleukin 21 (IL21) är ett cytokin som produceras huvudsakligen genom kluster av differentiering 4 (CD4+) T-celler och naturliga mördar-T-celler.
  • IL21 uttrycks preliminärt i aktiverade kluster av differentiering 4 (CD4+) T-celler och naturliga mördare (NK) T-celler. IL21-receptor (il21R) är en klass I-cytokinreceptor, som kräver dimerisering med den oumbärliga gemensamma gammakedjan (γ c) subenhet för att binda IL21.
  • IL21 spelar en roll i både det medfödda och adaptiva immunsvaret genom att inducera differentieringen, proliferationen och aktiviteten hos flera målceller inklusive makrofager, naturliga mördarceller, B-celler och cytotoxiska T-celler.
  • IL21 medierar apoptos i B-CLL-celler genom uppreglering av BIM (BH3-familjemedlem) och förstärker både direkt och antikroppsberoende cellulär cytotoxicitet i dessa celler.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_068554
Analysintervall 15,6 till 1000 pg/ml
Analyskänslighet 0.5 pg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 13485
Detektionsmetod Smörgås ELISA , dubbel antikropp
Immunoassay Kit Format Överdragen ELISA Utrustning
Provtyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Målarter Mus
Gen-ID (Entrez) 60505
Värd art Mus
Immunoassay Kit Grade Fast
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Frakt skick Blå is
Förvaringskrav -20 °C till +4 °C
Total analystid 4.5 hr.
UniProt ID Q9ES17
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 96TEST Mouse IL-21 ELISA Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine