Läs mer
Invitrogen™ Mus IL-21 obelagd ELISA Kit med tallrikar
Produktkod. 15561207
Kvantitet:
10 x 96 tester
2 x 96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Produktkod. 15561207
Brand: Invitrogen™ 88821022
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Musen Interleukin 21 (IL-21) obelagd ELISA Kitet innehåller förmatchade antikroppspar, plattor och reagens för att utföra kvantitativa enzymkopplade immunosorbentanalyser (ELISA ) för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av mus-IL-21. Tvättbuffert och stopplösning behövs för att slutföra ELISA reaktion och säljs separat. Principen för metoden ELISA är utformade för att mäta mängden av det mål som binds mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp beläggs på botten av brunnarna på en mikroplatta, vilket är en process över natten. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. En sandwich bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet.
IL-21 är ett 17 kDa immunmodulerande cytokin som huvudsakligen produceras av naturliga mördarceller (NKT), T-hjälpare (Th) 17 och T-follikulära hjälparceller (TFH). I TFH-celler leder IL-21-uttryck till autokrin signalering genom IL-21-receptorn (IL-21R) och STAT3, vilket leder till ytterligare transkriptionell aktivering av Bcl6. Som med IFN-gamma för Th1 och IL-4 för Th2-celler, är IL-21 avgörande för TFH-cellutveckling och effektorfunktion. IL-21 spelar en roll i T-cellsberoende B-cellsdifferentiering till plasmaceller och minnesceller, stimulering av IgG-produktion och induktion av apoptotisk signalering i naiva B-celler. I Th17-celler leder IL-21-uttryck och autokrin återkoppling genom STAT3, IRF4 och ROR gamma t till uppreglering av IL-23R, vilket förbereder Th17-celler för mognad och underhåll av den inflammatoriska cytokinen IL-23. Medan den uppreglerar IRF4 och ROR gamma t, förmedlar IL-21 också nedregleringen av Foxp3. Möss med brist på IL-21 skyddas från att utveckla kolit vid kemisk behandling genom deras oförmåga att uppreglera Th17-associerade molekyler. I jämförelse är förhöjda nivåer av IL-21 närvarande i kemiskt inducerade kolitmusmodeller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer Q9ES17
Analysintervall 16 till 2 000 pg/ml
Analyskänslighet 16 pg/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Serum, Supernatant
Målarter Mus
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 60505
Gensymbol IL-2,TCGF, lymfokin
Kit Innehåll Capture Antibody: Förtitrerad, Renad antikropp, Detektionsantikropp: Förtitrerad, HRP-konjugerad antikropp, Standard: Rekombinant protein för generering av standardkurvor och kalibrering av prover, 10X Coating Buffer: Buffert för plätering av Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT-spädningsmedel: Buffert för blockering och spädning av detektionsantikroppen och enzymet, Substrat: 1X TMB-lösning, Analyscertifikat: Lotspecifika instruktioner för spädning av antikroppar och standarder, 96-brunnars platta: 96-brunnars platta med hög affinitet (ingår med produktkatalognummer som slutar på suffixen -22, -76, -86)
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 2 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Serum 100μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym Interleukin-21
Mål IL-21
Testtid 1 tim 45 min
Total analystid 24 timmar 30 minuter