Läs mer
Proteintech™ Mus IL-22 ELISA Utrustning
Produktkod. 16821636 Handla allt Proteintech Produkter
Målarter:
Mus
Produktkod. 16821636
Brand: Proteintech™ KE1004196T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
KE10041 är en fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). IL22 ELISA kit ska användas för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av endogent IL22.
  • Analysen känner igen mus IL22. En antikropp specifik för IL22 har förbelagts på mikrobrunnarna. IL22-proteinet i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation.
  • Efter omfattande tvättning tillsätts en annan antikropp av biotinylerad specifik för mus-IL22 för att detektera det infångade mus-IL22-proteinet. För signalutveckling tillsätts Streptavidin-HRP, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens.
  • En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm. Interleukin-22 (IL-22) är en nyligen beskriven IL-10-familjens cytokin som produceras av T-hjälparceller (17, Th)γδ T-celler, NKT-celler och nyligen beskrivna medfödda lymfoida celler (ILC).
  • IL-22 har potential att interagera med IL-10 eftersom det binder till IL-10R2c-kedjan med IL-22R1 i dess receptorkomplex.
  • Bindning kan blockeras av den lösliga receptorn, IL-22-bindande protein (IL-22BP). IL-22 riktar sig främst mot icke-hematopoetiska epitel- och stromaceller, där det kan främja proliferation och spela en roll i vävnadsregenerering.
  • IL-22 kan bidra till immunsjukdom genom stimulering av inflammatoriska svar, S100s och defensiner. IL-22 främjar också hepatocytöverlevnad i levern och epitelceller i lungan och tarmen liknande IL-10.
Specifikationer
Tillträdesnummer NM_016971.2
Analysintervall 31,25 till 2000 pg/ml
Analyskänslighet 10.2 pg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 13485
Detektionsmetod Smörgås ELISA , dubbel antikropp
Immunoassay Kit Format Överdragen ELISA Utrustning
Provtyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Målarter Mus
Gen-ID (Entrez) 50929
Värd art Mus
Immunoassay Kit Grade Fast
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Frakt skick Blå is
Förvaringskrav -20 °C till +4 °C
Total analystid 5.5 hr.
UniProt ID Q9GZX6
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 96TEST Rat IL-2 ELISA Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine