Läs mer
Mouse IL-4 Antibody, R&D Systems™
Rat Monoclonal Antibody
2390.00 SEK - 6815.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | IL-4 |
|---|---|
| Klona | 1058307 |
| Utspädning | Immunohistochemistry 5-25 ug/mL |
| Användningsområden | Immunohistochemistry |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
18764127
![]() |
R&D Systems
MAB4041-SP |
25 μg |
2390.00 SEK
25µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
18732737
![]() |
R&D Systems
MAB4041-100 |
100 μg |
6815.00 SEK
100µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
IL-4 Monoclonal antibody specifically detects IL-4 in Mouse samples. It is validated for ImmunohistochemistrySpecifikationer
| IL-4 | |
| Immunohistochemistry 5-25 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| B cell growth factor 1, BCDF, B-cell stimulatory factor 1, BCGF1, BCGF-1, binetrakin, BSF1, BSF-1, IL4, IL-4B_cell stimulatory factor 1, IL4E12, interleukin 4, interleukin-4, Lymphocyte stimulatory factor 1, MGC79402, Pitrakinra | |
| E. coli-derived mouse IL-4, His23-Ser140, Accession # P07750 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. |
| 1058307 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rat | |
| Mouse | |
| P07750 | |
| 3565 | |
| IgG2a | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution. |