Läs mer
Proteintech™ Mus IL-4 ELISA Utrustning
Handla allt Proteintech Produkter
Målarter:
Mus
Beskrivning
- Analysen känner igen mus IL4. En antikropp specifik för mus IL4 har förbelagts på mikrobrunnarna.
- Mus-IL4-proteinet i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation. Efter omfattande tvättning tillsätts en annan antikropp av biotinylerad specifik för mus-IL4 för att detektera det fångade mus-IL4-proteinet.
- För signalutveckling tillsätts Streptavidin-HRP, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens.
- En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm.
- Interleukin-4 (il-4), en medlem avα -helixcytokinfamiljen, produceras av aktiverade CD4+ T-celler, basofiler och mastceller.
- Det främjar proliferation och differentiering av antigenpresenterande celler. Il4 spelar också en avgörande roll vid byte av antikroppsisotyp och stimulerar produktionen av IgE.
- Detta cytokin har använts vid behandling av autoimmun sjukdom som multipelt myelom, cancer, psoriasis och artrit.
- Il4 har också använts i stor utsträckning för att hämma den skadliga effekten av Th1. Det kan främja tillväxten av epiteltumörer genom att förmedla ökad spridning och överlevnad.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_067258 |
| Analysintervall | 7,8 till 500 pg/ml |
| Analyskänslighet | 1 pg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485 |
| Detektionsmetod | Smörgås ELISA , dubbel antikropp |
| Immunoassay Kit Format | Överdragen ELISA Utrustning |
| Provtyp | Plasma, Serum |
| Substrat | DAB |
| Målarter | Mus |
| Gen-ID (Entrez) | 16189 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 96TEST Human Galectin-3 ELISA Kit
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P330-Skölj munnen.
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine