Läs mer
Proteintech™ Mus IL-5 ELISA Utrustning
Produktkod. 16891606 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Målarter:
Mus
Produktkod. Målarter
16891606 Mus
1 options
Produktkod. 16891606 Leverantör Proteintech™ Leverantörsnummer KE1001896T
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-10-2026
KE10018 är en fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). IL5 ELISA kit ska användas för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av endogen IL5.
  • Interleukin-5, eller IL-5, upptäcktes ursprungligen som en löslig T-cellshärledd faktor, kallad T-cellsersättande faktor (TRF), som inducerade T-cellutarmade aktiverade B-celler att utsöndra immunglobulin.
  • IL-5 är ett nyckelhematopoetisk cytokin i eosinofildifferentiering, mognad, rekrytering och aktivering vid ställen för allergisk inflammation.
  • IL-5 spelar också en roll i utvecklingen, metabolismen och funktionen av basofiler. IL-5 utövar sin biologiska aktivitet genom IL-5-receptorn (IL-5R), som är sammansatt av minst två kedjor: enα kedja som binder IL-5 med låg affinitet och enβ kedja som inte binder IL-5, utan tillsammans med IL-5α kedjan, utgör IL-5-receptorn med hög affinitet.
  • Deβ kedjan är gemensam för IL-3-, IL-5- och Gm-csf-receptorerna och har visat sig signalera via JAK/Stat-vägen.
  • Analysen känner igen mus IL5. En antikropp specifik för IL5 har förbelagts på mikrobrunnarna. IL5-proteinet i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation.
  • Efter omfattande tvättning tillsätts en annan antikropp av biotinylerad specifik för IL5 för att detektera det infångade IL5-proteinet.
  • För signalutveckling tillsätts Streptavidin-HRP, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens.
  • En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_034688
Analysintervall 7,8 till 500 pg/ml
Analyskänslighet 1 pg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 13485
Detektionsmetod Smörgås ELISA , dubbel antikropp
Immunoassay Kit Format Överdragen ELISA Utrustning
Provtyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Målarter Mus
Gen-ID (Entrez) 16191
Värd art Mus
Immunoassay Kit Grade Fast
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Frakt skick Blå is
Förvaringskrav -20 °C till +4 °C
Total analystid 4.5 hr.
UniProt ID P04401
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 96TEST Mouse IL-5 ELISA Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine