Läs mer
Invitrogen™ Mus IL-5 ELISA Utrustning
Produktkod. 15582027
Kvantitet:
10 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
96 tester
Paket med 10
Produktkod. 15582027
Brand: Invitrogen™ BMS610TEN
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with monoclonal antibody to mouse IL-5
Biotin-Conjugate anti-mouse IL-5 monoclonal antibody
Streptavidin-HRP
Mouse IL-5 Standard lyophilized, 1000pg/mL upon reconstitution
Sample Diluent
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Adhesive Films
ELISA
Musen Interleukin-5 (Ms IL-5) ELISA kvantifierar Ms IL-5 i musserum eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant Ms IL-5. Metodens princip The Mouse IL-5 solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
IL-5 is a cytokine that acts as a growth and differentiation factor for both B cells and eosinophils. IL-5 cytokine is a main regulator of eosinopoiesis, eosinophil maturation and activation. The elevated production of this cytokine is reported to be related to asthma or hypereosinophilic syndromes. The receptor of IL-5 cytokine is a heterodimer, whose beta subunit is shared with the receptors for interleukine 3 (IL3) and colony stimulating factor 2 (CSF2/GM-CSF). IL-5, together with those for interleukin 4 (IL4), interleukin 13 (IL13), and CSF2, form a cytokine gene cluster on chromosome 5. IL-5, IL4, and IL13 are found to be regulated coordinately by long-range regulatory elements spread over 120 kilobases on chromosome 5q31.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P04401
Analysintervall 7,8 till 500 pg/ml
Analyskänslighet 3.3 pg/mL
Innehåll och lagring Aluminum pouch(es) with a Microplate coated with monoclonal antibody to mouse IL-5
Biotin-Conjugate anti-mouse IL-5 monoclonal antibody
Streptavidin-HRP
Mouse IL-5 Standard lyophilized, 1000 pg/mL upon reconstitution
Sample Diluent
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Adhesive Films
Konjugera HRP
Immunoassay Kit Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp ELISA
Provtyp Serum, Supernatant
Målarter Mus
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gene Alias B-cell differentiation factor I; B-cell growth factor II; BCGF-II; colony-stimulating factor, eosinophil; cytotoxic T-lymphocyte inducer; EDF; Eosinophil differentiation factor; IL5; IL-5; ILN; Interleukin; Interleukin 5; Interleukin 5 (colony-stimulating factor eosinophil); Interleukin 5 (colony-stimulating factor, eosinophil); Interleukin5; interleukin-5; T-cell replacing factor; TRFB-cell differentiation factor I; B-cell growth factor II; BCGF-II; colony-stimulating factor, eosinophil; cytotoxic T-lymphocyte inducer; EDF; Eosinophil differentiation factor; IL5; IL-5; ILN; Interleukin; Interleukin 5; Interleukin 5 (colony-stimulating factor eosinophil); Interleukin 5 (colony-stimulating factor, eosinophil); Interleukin5; interleukin-5; T-cell replacing factor; TRF; IL-5
Gen-ID (Entrez) 16191
Gensymbol IL-5
Interassay CV 10%
Intraassay CV 5%
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Provspädningsmedel, Analysbuffertkoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne Biotin
Kvantitet 10 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym B-cellsdifferentieringsfaktor 1, TRF, EDF
Mål IL-5
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 3 timmar 10 minuter