Läs mer
R&D Systems™ Mouse IL-6 DuoSet ELISA
Produktkod. 30021469
Change view
Förpackningsmängd:
15 tallrikar
5 tallrikar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackningsmängd
30021469 15 tallrikar
30021119 5 tallrikar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30021469 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer DY406
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse IL-6 DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Mouse IL-6 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse IL-6.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp ELISA Development Kit
Kvantitet 1 Kit (for 15 Plates)
Art Mouse
Konjugera Biotin
Analysintervall 15.60 to 1000 pg/mL
Korsreaktivitet <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules
För användning med (applikation) ELISA
Gen-ID (Entrez) 16193
Synonym B-cell differentiation factor, B-cell stimulatory factor 2, BSF2, BSF-2, CDF, CTL differentiation factor, HSF, hybridoma growth factor, IFNB2, IFN-beta-2, IL6, IL-6, Interferon beta-2, interleukin 6 (interferon, beta 2), interleukin BSF-2, interleukin-6, MGI-2A
Förpackningsmängd 15 tallrikar
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.