Läs mer
Invitrogen™ Mus IL-6 obelagd ELISA Kit med tallrikar
Produktkod. 15591027
Kvantitet:
10 x 96 tester
2 x 96 tester
20 x 96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
Produktkod. 15591027
Brand: Invitrogen™ 88706476
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Capture Antibody: Pre-titrated, purified antibody
Detection Antibody. Pre-titrated, biotin-conjugated antibody
Standard. Recombinant protein for generating standard curve and calibrating samples
10X Coating Buffer . Buffer for plating the Capture Antibody
5X ELISA/ELISPOT Diluent . Buffer for blocking and diluting the Detection Antibody and Enzyme
Enzyme. Pre-titrated Avidin-HRP
Substrate. 1X TMB Solution
ELISA
Mus-interleukin-6 (IL-6) obelagd ELISA Kitet innehåller förmatchade antikroppspar, plattor och reagens för att utföra kvantitativa enzymkopplade immunosorbentanalyser (ELISA ) för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av mus IL-6. Tvättbuffert och stopplösning behövs för att slutföra ELISA reaktion och säljs separat. Principen för metoden ELISA är utformade för att mäta mängden av det mål som binds mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp beläggs på botten av brunnarna på en mikroplatta, vilket är en process över natten. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. En sandwich bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet.
IL-6 är en gen som kodar för ett cytokin som spelar en roll vid inflammation och mognad av B-celler. Proteinet som produceras av denna gen är en endogen pyrogen som kan inducera feber hos personer med autoimmuna sjukdomar eller infektioner. Genen uttrycks primärt vid ställen för akut och kronisk inflammation, där den utsöndras i serumet och inducerar ett transkriptionellt inflammatoriskt svar genom interleukin 6-receptorn, alfa. Denna gens funktion är inblandad i en mängd olika inflammationsassocierade sjukdomstillstånd, inklusive misstänksamhet för diabetes mellitus och systemisk juvenil reumatoid artrit. Förhöjda nivåer av det kodade proteinet har hittats i virusinfektioner, inklusive COVID-19 (sjukdom orsakad av SARS-CoV-2). Sjukdomar associerade med IL6 inkluderar Kaposi-sarkom och reumatoid artrit, systemisk juvenil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P08505
Analysintervall 4 till 500 pg/ml
Analyskänslighet 4 pg/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Celllysater, Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Mus
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 16193
Gensymbol HP40,IL-9,P40
Kit Innehåll Capture Antibody: Förtitrerad, Renad antikropp, Detektionsantikropp: Förtitrerad, HRP-konjugerad antikropp, Standard: Rekombinant protein för generering av standardkurvor och kalibrering av prover, 10X Coating Buffer: Buffert för plätering av Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT-spädningsmedel: Buffert för blockering och spädning av detektionsantikroppen och enzymet, Substrat: 1X TMB-lösning, Analyscertifikat: Lotspecifika instruktioner för spädning av antikroppar och standarder, 96-brunnars platta: 96-brunnars platta med hög affinitet (ingår med produktkatalognummer som slutar på suffixen -22, -76, -86)
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 20 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Celllysat 100μ L, Plasma 100μ L, Serum 100μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym Interleukin-6
Mål IL-6
Testtid 1 tim 45 min
Total analystid 24 timmar 30 minuter