Läs mer
Invitrogen™ Mus IL-9 obelagd ELISA Kit med tallrikar
Produktkod. 15501207
Kvantitet:
10 x 96 tester
20 x 96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Produktkod. 15501207
Brand: Invitrogen™ 88809286
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
ELISA
Mus Interleukin 9 (IL-9) obelagd ELISA Kitet innehåller förmatchade antikroppspar, plattor och reagens för att utföra kvantitativa enzymkopplade immunosorbentanalyser (ELISA ) för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av mus IL-9. Tvättbuffert och stopplösning behövs för att slutföra ELISA reaktion och säljs separat. Principen för metoden ELISA är utformade för att mäta mängden av det mål som binds mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp beläggs på botten av brunnarna på en mikroplatta, vilket är en process över natten. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. En sandwich bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet.
Interleukin 9 (IL-9) is produced by activated T helper 2 (Th2) lymphocytes. IL-9 regulates many cell types involved in classical Th2-associated asthma responses, including B and T lymphocytes, mast cells, eosinophils, and epithelial cells. The mouse IL-9 cDNA encodes a 144 amino acid precursor protein with an 18 amino acid signal peptide that is cleaved to form the mature cysteine-rich protein with a molecular mass of 14 kDa. Native mouse IL-9 is heavily glycosylated. Recently, TGF beta has been reported to play an important role in the differentiation of IL-17-producing T helper cells and inducible regulatory T cells by reprogramming Th2 cells to secrete IL-9, thereby driving the differentiation of Th9 cells directly.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P15247
Analysintervall 32 till 4 000 pg/ml
Analyskänslighet 32 pg/mL
Innehåll och lagring Capture Antibody: Pre-titrated, purified antibody
Detection Antibody: Pre-titrated, biotin-conjugated antibody
Standard: Recombinant protein for generating standard curve and calibrating samples
Coating Buffer: 10X PBS ELISA Coating Buffer
Assay Diluent: 5X Concentrated
Detection Enzyme: Pre-titrated Avidin-HRP
Substrate Solution: Tetramethylbenzidine (TMB) Solution
Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards.
96-well Plates: Corning Costar flat-bottom plates (included with Cat. Nos. ending in -22, -76, and -86)
Konjugera HRP
Immunoassay Kit Format Uncoated ELISA Kit with Plates
Produkttyp ELISA
Provtyp Serum, Supernatant
Målarter Mus
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gene Alias cytokine P40; homolog of mouse T cell and mast cell growth factor 40; HP40; IL9; IL-9; ILN; Interleukin; interleukin 9; Interleukin9; interleukin-9; P40; p40 cytokine; p40 T-cell and mast cell growth factor; T-cell growth factor P40cytokine P40; homolog of mouse T cell and mast cell growth factor 40; HP40; IL9; IL-9; ILN; Interleukin; interleukin 9; Interleukin9; interleukin-9; P40; p40 cytokine; p40 T-cell and mast cell growth factor; T-cell growth factor P40; CED; DPD1; LAP; TGFB; TGFbeta
Gen-ID (Entrez) 16198
Gensymbol IL-9
Kit Innehåll Capture Antibody: Förtitrerad, Renad antikropp, Detektionsantikropp: Förtitrerad, HRP-konjugerad antikropp, Standard: Rekombinant protein för generering av standardkurvor och kalibrering av prover, 10X Coating Buffer: Buffert för plätering av Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT-spädningsmedel: Buffert för blockering och spädning av detektionsantikroppen och enzymet, Substrat: 1X TMB-lösning, Analyscertifikat: Lotspecifika instruktioner för spädning av antikroppar och standarder, 96-brunnars platta: 96-brunnars platta med hög affinitet (ingår med produktkatalognummer som slutar på suffixen -22, -76, -86)
Etikett eller färgämne Biotin
Proteinaliaser IL-9, Cytokine P40, T-cell growth factor P40
Kvantitet 10 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Serum 100μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till °8 C förutom standard som ska förvaras vid≤ -70 °C
Synonym Interleukin-9, T-cellstillväxtfaktor P40
Mål IL-9
Testtid 1 tim 45 min
Total analystid 24 timmar 30 minuter