Läs mer
Invitrogen™ Mus IL-9 obelagd ELISA Kit med tallrikar
Produktkod. 15581197
Kvantitet:
10 x 96 tester
2 x 96 tester
20 x 96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
Produktkod. 15581197
Brand: Invitrogen™ 88809276
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
ELISA
Mus Interleukin 9 (IL-9) obelagd ELISA Kitet innehåller förmatchade antikroppspar, plattor och reagens för att utföra kvantitativa enzymkopplade immunosorbentanalyser (ELISA ) för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av mus IL-9. Tvättbuffert och stopplösning behövs för att slutföra ELISA reaktion och säljs separat. Principen för metoden ELISA är utformade för att mäta mängden av det mål som binds mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp beläggs på botten av brunnarna på en mikroplatta, vilket är en process över natten. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. En sandwich bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet.
Interleukin 9 (IL-9) produceras av aktiverade T-hjälpare 2 (Th2)-lymfocyter. IL-9 reglerar många celltyper involverade i klassiska Th2-associerade astmasvar, inklusive B- och T-lymfocyter, mastceller, eosinofiler och epitelceller. Mus-IL-9-cDNA kodar för ett 144 aminosyrors prekursorprotein med en 18 aminosyrors signalpeptid som klyvs för att bilda det mogna cysteinrika proteinet med en molekylmassa på 14 kDa. Nativ mus IL-9 är kraftigt glykosylerad. Nyligen har TGF beta rapporterats spela en viktig roll i differentieringen av IL-17-producerande T-hjälparceller och inducerbara regulatoriska T-celler genom att omprogrammera Th2-celler för att utsöndra IL-9, och därigenom driva differentieringen av Th9-celler direkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysintervall 32 till 4 000 pg/ml
Analyskänslighet 32 pg/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Serum, Supernatant
Målarter Mus
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 16198
Gensymbol IL-9
Kit Innehåll Capture Antibody: Förtitrerad, Renad antikropp, Detektionsantikropp: Förtitrerad, HRP-konjugerad antikropp, Standard: Rekombinant protein för generering av standardkurvor och kalibrering av prover, 10X Coating Buffer: Buffert för plätering av Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT-spädningsmedel: Buffert för blockering och spädning av detektionsantikroppen och enzymet, Substrat: 1X TMB-lösning, Analyscertifikat: Lotspecifika instruktioner för spädning av antikroppar och standarder, 96-brunnars platta: 96-brunnars platta med hög affinitet (ingår med produktkatalognummer som slutar på suffixen -22, -76, -86)
Kvantitet 20 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Serum 100μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till °8 C förutom standard som ska förvaras vid≤ -70 °C
Synonym Interleukin-9, T-cellstillväxtfaktor P40
Mål IL-9
Testtid 1 tim 45 min
Total analystid 24 timmar 30 minuter