missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

R&D Systems™ Mouse IL1RAPL1 (P59823) VersaClone cDNA

Produktkod. 18702139
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18702139 10 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18702139 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC2457
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8080.00 SEK
    7641.90 SEK / 10µg
    Save 438.10 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Sequence verified insert equipped with translated sequences for the insert and entire plasmid DNA.

  • The Mouse IL-1 RAPL1/IL-1 R8 (P59823) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for IL-1 RAPL1/IL-1 R8, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation
  • The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites, which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector
  • The IL-1 RAPL1/IL-1 R8 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Gen mIL-1RAPL1/IL-1R8
Tillträdesnummer P59823
Koncentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulering cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Gen-ID (Entrez) 11141
Gene Alias IL1R8IL1RAPL, IL-1R9, IL-1 RAPL1, IL-1-RAPL-1, IL-1 RAPL-1, IL1RAPL-1, interleukin 1 receptor accessory protein-like 1, interleukin 1 receptor-8, interleukin-1 receptor accessory protein-like 1, mental retardation, X-linked 10, MR x 10, MR x 21, MR x 34, oligophrenin-4, OPHN4mental retardation, X-linked 21, Three immunoglobulin domain-containing IL-1 receptor-related 2, TIGIRR-2, TIGIRR-2 mental retardation, X-linked 34, X-linked interleukin-1 receptor accessory protein-like 1
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20 to -80°C
Art Mouse
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 10 μg
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.