Läs mer
R&D Systems™ Mouse ILDR1 (NP_001272717) VersaClone cDNA
Produktkod. 18707748
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18707748 10 μg
1 options
Produktkod. 18707748 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC2785
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3475.00 SEK
    3285.45 SEK / 10µg
    Save 189.55 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001272717
Gen-ID (Entrez) 286676
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date
Art Mouse
Kvantitet 10 μg