missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Mouse LDLR Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18701308
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18701308 25 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18701308 Leverantör R&D Systems Leverantörsnummer AF2255SP

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Goat Polyclonal Antibody

LDLR Polyclonal specifically detects LDLR in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen LDLR
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF
Klassificering Polyclonal
Koncentration LYOPH
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 0.1 ug/mL, Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF-ready
Formulering Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Genaccessionsnr. Q6GTJ9
Gene Alias FH, FHC, LDL R, LDL receptor, LDLCQ2, low density lipoprotein receptor, low-density lipoprotein receptor, low-density lipoprotein receptor class A domain-containing protein 3
Gensymboler LDLR
Värd art Goat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse LDL R Ala22-Arg790 (Ala23Val, Cys27Gly) Accession # Q6GTJ9
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 25 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3949
Testspecificitet Detects mouse LDL R in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, approximately 20% cross-reactivity with recombinant human LDL R is observed.
Rekonstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.