missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
R&D Systems™ Mouse LIF Quantikine ELISA Kit
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 x 96-well Plate
Beskrivning
The Mouse LIF Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse LIF in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul).
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 21.90 - 1400pg/mL |
| Analyskänslighet | 3.13pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Provtyp | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Serum |
| Specificitet | Natural and Recombinant Mouse LIF |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 16878 |
| Kvantitet | 1 x 96-well Plate |
| Provvolym | Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL) |
| Förvaringskrav | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering