Läs mer
R&D Systems™ Mouse LIGHT/TNFSF14 DuoSet ELISA
Beskrivning
The Mouse LIGHT/TNFSF14 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse LIGHT/TNFSF14.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 250.00 to 16000 pg/mL |
| Konjugera | Biotin |
| Immunoassay Kit Format | 96-well Strip Plate |
| Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 8740 |
| Gensymbol | Tnfsf14 |
| Kit Innehåll | Capture Antibody, Detection Antibody, Recombinant Standard, Streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) |
| Kvantitet | 1 kit (för 5 tallrikar) |
| Förvaringskrav | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Visa mer |