Läs mer
- Home
- Products
- Immunanalysreagenser och -kit
- Singleplex och Multiplex Bead Based Immunoassays
- R&D Systems Mouse Luminex™ Discovery Assay
R&D Systems Mouse Luminex™ Discovery Assay
Produktkod. 18752537
Change view
Kvantitet:
1 Plex
10 Plex
11 Plex
12 Plex
13 Plex
14 Plex
15 Plex
16 Plex
17 Plex
18 Plex
19 Plex
2 Plex
20 Plex
21 Plex
22 Plex
23 Plex
24 Plex
25 Plex
26 Plex
27 Plex
28 Plex
29 Plex
3 Plex
30 Plex
31 Plex
32 Plex
33 Plex
34 Plex
35 Plex
36 Plex
37 Plex
38 Plex
39 Plex
4 Plex
40 Plex
41 Plex
42 Plex
43 Plex
44 Plex
45 Plex
46 Plex
47 Plex
48 Plex
49 Plex
5 Plex
50 Plex
6 Plex
7 Plex
8 Plex
9 Plex
50 product options available for selection
| Produktkod. | Kvantitet |
|---|---|
| 18752537 | 4 Plex |
| 30001359 | 1 Plex |
| 30000895 | 3 Plex |
| 18742014 | 17 Plex |
| 18721984 | 14 Plex |
| 18711984 | 6 Plex |
| 18702224 | 19 Plex |
| 18792214 | 12 Plex |
| 18742174 | 9 Plex |
| 18742094 | 15 Plex |
| 18742034 | 24 Plex |
| 18771874 | 21 Plex |
| 18731874 | 5 Plex |
| 18782004 | 31 Plex |
| 18761874 | 16 Plex |
| 18712184 | 7 Plex |
| 18701844 | 32 Plex |
| 18782394 | 11 Plex |
| 18782374 | 22 Plex |
| 18742374 | 18 Plex |
| 18742444 | 27 Plex |
| 18712104 | 2 Plex |
| 18762084 | 23 Plex |
| 18781944 | 8 Plex |
| 18712404 | 20 Plex |
| 18762324 | 13 Plex |
| 18732134 | 10 Plex |
| 18432420 | 48 Plex |
| 18432020 | 40 Plex |
| 18442650 | 37 Plex |
| 18472020 | 42 Plex |
| 18411330 | 45 Plex |
| 18432220 | 34 Plex |
| 18491660 | 50 Plex |
| 18471860 | 30 Plex |
| 18432110 | 26 Plex |
| 18402450 | 35 Plex |
| 18482440 | 28 Plex |
| 18451490 | 49 Plex |
| 18491200 | 47 Plex |
| 18402280 | 43 Plex |
| 18482180 | 46 Plex |
| 18492200 | 25 Plex |
| 18462510 | 29 Plex |
| 18481820 | 38 Plex |
| 18412080 | 36 Plex |
| 18451390 | 44 Plex |
| 18472610 | 41 Plex |
| 18491820 | 33 Plex |
| 18421490 | 39 Plex |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 50 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
18752537
Leverantör
R&D Systems
Leverantörsnummer
LXSAMSM04
-
11330.00 SEK
10715.25 SEK / Paket med 1
Save 614.75 SEK
5% Av
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel.
Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 4 Plex |
| Art | Mouse |
| Bindande mål | Multiplex Cytokine Assay Kits |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date. |