Läs mer
Novus Biologicals™ Mouse Lung Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Produktkod. 18036745 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
500 μg
Produktkod. Kvantitet
18036745 500 μg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18036745 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP305286
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2690.00 SEK
    2543.10 SEK / 500µg
    Save 146.90 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Specifikationer
Kvantitet 500 μg
Renhet Multi-step
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Mål Lung