missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
R&D Systems™ Mouse LYPD8 (NP_001077353) VersaClone cDNA
Beskrivning
The Mouse LYPD8 (NP_001077353) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for LYPD8, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The LYPD8 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Beställningsinfo
Ships at ambient temperature.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | cDNA |
| Gen | mLYPD8 |
| Tillträdesnummer | NP_001077353 |
| Koncentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulering | cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Infoga typ | 781bp |
| Gen-ID (Entrez) | 646627 |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Art | Mouse |
| Produktlinje | R&D Systems |
| Visa mer |
For Research Use Only. Not for use in Humans.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?