Läs mer
R&D Systems™ Mouse Melatonin R1A/MT1/MTNR1A (NP_032665) VersaClone cDNA
Produktkod. 18797748
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18797748 10 μg
1 options
Produktkod. 18797748 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC2968
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3475.00 SEK
    3285.45 SEK / 10µg
    Save 189.55 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen Melatonin R1A/MT1/MTNR1A
Tillträdesnummer NP_032665
Gen-ID (Entrez) 4543
Gene Alias Mel1a receptor, MEL-1 A-R, melatonin receptor 1 A, melatonin receptor type 1 A, MelatoninR1A, MT1, MTNR1A
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Mouse
Kvantitet 10 μg