Läs mer
R&D Systems™ Mouse Meteorin (NP_598480.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18714417
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18714417 10 μg
1 options
Produktkod. 18714417 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3544
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3040.00 SEK
    2873.85 SEK / 10µg
    Save 166.15 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Specifikationer
Gen Meteorin
Tillträdesnummer NP_598480.1
Gen-ID (Entrez) 79006
Gene Alias C16orf23, c380A1.2, METRN
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Mouse
Kvantitet 10 μg